Merck
303038
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine iron(III) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,700
¥11,700
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H36ClFeN4O4
CAS番号:
分子量:
824.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,700
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
λmax
421 nm
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C48H36N4O4.ClH.Fe/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;;/h5-28H,1-4H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;;
InChI Key
ZZRDTBXKIGUTNH-HTMHXADGSA-M
詳細
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine iron(III) chloride (FeTMPPCl) is a metalloporphyrin.
アプリケーション
FeTMPPCI may be used to form interfacial molecular assemblies of metalloporphyrins. It has been used in the delignification of wood chips and pulps.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
303038-100MG:
303038-VAR:
303038-BULK:
303038-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Delignification of Wood Chips and Pulps by Using Natural and
Synthetic Porphyrins: Models of Fungal
Paszynski A, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 62-68 (1998)
Effect of Heat Treatment on the Redox Properties of Iron Porphyrins Adsorbed on High Area Carbon in Acid Electrolytes:? An in Situ Fe K-Edge X-ray Absorption Near-Edge Structure Study
The Journal of Physical Chemistry B, 102 (21), 4114-4117 (1998)