Merck
709905
Sigma-Aldrich
Fluorene-2-boronic acid
別名:
9H-Fluoren-2-yl-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C13H9B(OH)2
CAS番号:
分子量:
210.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
125-129 °C
SMILES記法
OB(O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H11BO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,15-16H,7H2
InChI Key
OHGJAUSHXQCSQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
Fluorene-2-boronic acid can be used as a substrate in:
  • Copper-catalyzed γ-arylation of carboxamides.[1]
  • Au(I)-catalyzed protodeboronation reactions.[2]
  • Pd-catalyzed C-H monofunctionalization of benzoquinone.[3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709905-BULK:
709905-VAR:
709905-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Copper-Catalyzed Arylation of Remote C (sp3)- H Bonds in Carboxamides and Sulfonamides
Li Z, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(40), 13288-13292 (2018)
Gold-Catalyzed Proto-and Deuterodeboronation
Barker G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(20), 9807-9816 (2015)
Eric M Woerly et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(20), 6941-6943 (2010-05-06)
Stimulated by the substantial challenge of synthesizing the complex and sensitive stereogenic allene-containing core of (-)-peridinin, the first stereocontrolled coupling of haloallenes with boronic acids has been achieved. This new method and the principles that emerged during its development stand
Palladium-Catalyzed Direct C-H Functionalization of Benzoquinone
Walker SE, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126(50), 14096-14099 (2014)