安全性情報
709395
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N,D human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥90% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
保管温度
−20°C
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709395-5MG-PW:
709395-10MG-PW:
709395-BULK:
709395-VAR:
709395-5MG:
709395-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)