Merck
709255
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンジルアルコール-(フェニル-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13C6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
192.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
78-80 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI Key
IOWGHQGLUMEZKG-ZFJHNFROSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709255-BULK:
709255-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)