Merck
708844
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N,N-'-ビス(2-アセチル-3-オキソ-2-ブテニリデン)-1,2-ジメシチルエチレンジアミナトコバルト(II)
別名:
(S,S)-AMAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H38CoN2O4
CAS番号:
分子量:
573.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
光学活性
[α]/D −309°, c = 0.1 in chloroform
mp
242-246 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)C1=C(C)O[Co]OC(C)=C(\C=N\[C@H]([C@@H](\N=C\1)c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)C(C)=O
InChI
1S/C32H40N2O4.Co/c1-17-11-19(3)29(20(4)12-17)31(33-15-27(23(7)35)24(8)36)32(34-16-28(25(9)37)26(10)38)30-21(5)13-18(2)14-22(30)6;/h11-16,31-32,35,37H,1-10H3;/q;+2/p-2/b27-23+,28-25+,33-15+,34-16+;/t31-,32-;/m0./s1
InChI Key
PHCQQLMRNZRDJA-OZXAGROVSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 酸素による、アルケン存在下での二級ベンジルアルコールの酸素との酸化的速度論的分割を介した、ベンジル型アルコールの立体選択的調製
  • エナンチオ選択的水素化ホウ素反応
  • アミン塩基存在下での立体選択的ヘンリー反応による、アルデヒドおよびニトロアルカンからのβ‐ニトロアルコールの調製
  • 相当するジケトンの還元を介する、光学的に純粋なジアリールプロパンジオールの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708844-BULK:
708844-VAR:
708844-100MG:4548174012055
708844-500MG:4548174012062
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)