Merck
708186
Sigma-Aldrich
α,α-ジフルオロフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,310
¥9,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,310
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F2O2
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-75 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
phenyl
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708186-1G:
708186-BULK:
708186-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)