Merck
707937
Sigma-Aldrich
cis-トリブチル[2-エトキシエテニル]スタンナン
97%
別名:
(Z)-トリブチル[2-エトキシエテニル]スタンナン, cis-1-エトキシ-2-(トリブチルスタンニル)エチレン, トリブチル((Z)-2-エトキシビニル)スタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H34OSn
CAS番号:
分子量:
361.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.479
bp
84-87 °C/1 mmHg
密度
1.082 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C/OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707937-1G:4548173308852
707937-VAR:
707937-5G:4548173308869
707937-BULK:
試験成績書(COA)