Merck
707554
Sigma-Aldrich
4-ブロモベンゾニトリル-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D4BrN
分子量:
186.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
powder
bp
235-237 °C
mp
110-115  °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(C#N)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
HQSCPPCMBMFJJN-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
707554-BULK:
707554-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)