Merck
706698
Sigma-Aldrich
アリル-13C3-アミン-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
2-プロペン-13C3-1-イルアミン-15N, 3-アミノ-15N-1-プロペン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H213C=13CH13CH215NH2
CAS番号:
分子量:
61.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
53 °C
密度
0.813 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
VVJKKWFAADXIJK-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
706698-BULK:
706698-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)