Merck
706655
Sigma-Aldrich
2-チオフェンスルホンアミド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NO2S2
CAS番号:
分子量:
163.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
137-141 °C
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H5NO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
InChI Key
KTFDYVNEGTXQCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706655-BULK:
706655-VAR:
706655-5G:
706655-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zuhal Alım et al.
Pharmacological reports : PR, 72(6), 1738-1748 (2020-08-05)
Thiophene(s) are an important group in therapeutic applications, and sulfonamides are the most important class of carbonic anhydrase (CA) inhibitors. In this study, inhibition effects of some thiophene-based sulfonamides on human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes (hCA-I and