Merck
706299
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロピリジン-4-カルボン酸
95%
別名:
2,5-ジクロロイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
192.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
235-240 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706299-BULK:
706299-VAR:
706299-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)