Merck
706167
Sigma-Aldrich
4-(モルホリン-4-カルボニル)フェニルトリフルオロホウ酸カリウム
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12BF3KNO2
分子量:
297.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
195-200 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H12BF3NO2.K/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)11(17)16-5-7-18-8-6-16;/h1-4H,5-8H2;/q-1;+1
InChI Key
MRPGRGIUSTVBMG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706167-1G:
706167-BULK:
706167-5G:
706167-VAR:
試験成績書(COA)