Merck
670286
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-pyridinecarboxylic acid
≥95% (HPLC)
別名:
(S)-N-Boc-1,2,3,6-テトラヒドロ-2-ピコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥106,100
¥106,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥106,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO4
CAS番号:
分子量:
227.26
Beilstein:
9049382
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥106,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670286-BULK:
670286-VAR:
670286-250MG:
670286-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)