Merck
705918
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-メチル-3-ニトロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClN2O2
CAS番号:
分子量:
172.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
45-50 °C
SMILES記法
Cc1cnc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)6(7)8-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
LUAJUWOJEFFNFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705918-VAR:
705918-5G:
705918-1G:
705918-BULK:
試験成績書(COA)