Merck
705845
Sigma-Aldrich
4,4'-ビピペリジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2
CAS番号:
分子量:
168.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
solid
mp
170-172 °C
SMILES記法
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
InChI Key
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705845-BULK:
705845-1G:
705845-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)