Merck
705659
Sigma-Aldrich
3,7-ジメチル尿酸-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
3,7-ジメチル-2,6,8-トリヒドロキシプリン-13C4,15N3(2,4,5,6-13C4,1,3,9-15N3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C3H815N3NO3
分子量:
203.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
mp
>300 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]2C
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705659-5MG:
705659-1MG:
705659-VAR:
705659-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)