由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1K4, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 98.69 kDa
observed mol wt ~100 kDa
交差性
mouse, human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Gria2;Glur2(29627)
関連するカテゴリー
詳細
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
特異性
免疫原
アプリケーション
免疫細胞染色(パラフィン):希釈倍率1:100~1:1,000で使用、ラット脳およびヒト脳組織切片のGluR2が検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト脳およびラット脳組織切片のGluR2が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18皮質ニューロンのGluR2が検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1008-4X25UL:
ZRB1008-25UL:
ZRB1008-3X25UL:
ZRB1008-2X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
より環境に配慮したZooMAb®リコンビナント抗体で、持続可能な研究オプションからお選びください。これらのBSAフリー、キャリアフリーの抗体は、ごみの少ないパッケージで発送され、性能を損なうことなく最大限の安定性を実現します。
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.