Merck
705128
Sigma-Aldrich
レソルフィン-d6
98 atom % D, 96% (CP)
別名:
7-ヒドロキシ-3H-フェノキサジン-3-オン-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D6HNO3
CAS番号:
分子量:
219.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品705128は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
96% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c2N=C3C([2H])=C([2H])C(=O)C([2H])=C3Oc2c([2H])c1O
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
HSSLDCABUXLXKM-MZWXYZOWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705128-50MG:
705128-VAR:
705128-10MG-PW:
705128-BULK:
705128-10MG:
705128-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Devaraj Venkatapura Chandrashekar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1153, 122272-122272 (2020-08-02)
Ethoxyresorufin (ER)-O-deethylation (EROD) activity has been widely used to assess cytochrome P450 1A (CYP1A) activity. The kinetics of CYP1A activity have been well characterized in the liver microsomes. However, studies in kidney microsomes are limited due to the much lower
Jade Huguet et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 49(2), 187-199 (2018-02-17)
1. The objective of our study was to develop and validate a cocktail approach to allow the simultaneous characterization of various CYP450-mediated oxidations by human heart microsomes for nine probe drug substrates, namely, 7-ethoxyresorufin, bupropion, repaglinide, tolbutamide, bufuralol, chlorzoxazone, ebastine