Merck
704768
Sigma-Aldrich
2-(ピロリジン-1-イル)ピリジン-3-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13BN2O2
CAS番号:
分子量:
192.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
mp
107-112 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
InChI Key
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物が含まれていることがあります(含有量不定)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704768-VAR:
704768-BULK:
704768-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)