Merck
704091
Sigma-Aldrich
水素化トリブチルスズ 溶液
1 M in cyclohexane
別名:
トリブチルスタンナン, トリブチルスタンニルヒドリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H28Sn
CAS番号:
分子量:
291.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1 M in cyclohexane
屈折率
n20/D 1.438
密度
0.895 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[SnH](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Sn.H/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
DBGVGMSCBYYSLD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下のための反応物または試薬:
  • アルキンハイドロスタンネーション
  • ゾアンタミンアルカロイド合成のための分子内環化
  • Heckアリル化を用いたピラノシドの立体選択的C-グリコシル化
  • 疾患の治療に使用するためのフェニルブテノイド二量体の合成
  • エクテイナサイジン770のN-アシル誘導体の調製
  • ブラックライト誘導ラジカル環化を用いたシクロヌクレオシドの合成
引火点(°F)
5.0 °F
引火点(℃)
-15 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704091-10ML:4548173307442
704091-50ML:4548173307459
704091-VAR:
704091-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cassander P Titley-O'Neal et al.
The Science of the total environment, 449, 52-62 (2013-02-16)
Queen conch (Strombus gigas) are listed in CITES Appendix II. Populations may be declining due to anthropogenic inputs that include pollutants from boating activity. In the British Virgin Islands (BVI), some conch exhibit imposex, a condition in which male external
Shanshan Zhu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 921-922, 21-26 (2013-02-19)
Analysis of tributyltin chloride (TBT) in environmental samples, such as seawater, is important in order to evaluate the TBT contamination and accumulation in the trophic chain. The environmental impact of organotin compounds has been a particular focus of analytical studies.
Detection, monitoring, and control of tributyltin--an almost complete success story.
Peter Matthiessen
Environmental toxicology and chemistry, 32(3), 487-489 (2013-02-19)
Ang Yu et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 128-129, 158-162 (2013-01-15)
Tributyltin (TBT) is a ubiquitous marine contaminant due to its extensive use as a biocide, fungicide and antifouling agent. However, the neurotoxic effect of TBT has not been extensively studied, especially in marine fish. This study was conducted to investigate
Chrystelle Bancon-Montigny et al.
Environmental technology, 33(19-21), 2229-2233 (2013-02-12)
Micro-pollutant fluxes distribution throughout the physical separation and biological units of wastewater treatment plants (WWTPs) are very dependent ofsorption phenomena. The understanding and the control of the sorption stage is thus essential for the optimization of micro-pollutant removal in WWTPs