Merck
702374
Sigma-Aldrich
メチル 1,2,3,4-テトラヒドロキノリン-6-カルボキシラート
97%
別名:
1,2,3,4-テトラヒドロキノリン-6-カルボン酸 メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
73-76 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-12-10/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
PPSPOJUGGLXCIV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
702374-1G:
702374-250MG:
702374-VAR:
702374-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)