Merck
701327
Sigma-Aldrich
3-ホルミル-1H-インドール-5-カルボニトリル
97%
別名:
3-ホルミル-5-シアノ-1H-インドール, 5-シアノインドール-3-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6N2O
CAS番号:
分子量:
170.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
248-253 °C
官能基
aldehyde
nitrile
SMILES記法
O=Cc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-4-7-1-2-10-9(3-7)8(6-13)5-12-10/h1-3,5-6,12H
InChI Key
NVBCFOQYDFKXJJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 抗がん性の免疫修飾剤候補としての、トリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤の合成のための反応物質
  • 抗真菌剤のエナンチオ選択的調製の反応物質
  • BACE-1阻害剤であるインドール-および7-アザインドール-1,3-ジカルボキサミドヒドロキシエチルアミンのインヒビター合成の反応物質
  • マイクロ波増強クネーフェナーゲル縮合による、抗菌剤としてのインドリルアルケン調製の反応物質
  • 抗腫瘍剤としてのインドールカルボキサミド誘導体の調製の反応物質
  • 選択的セロトニン再取り込み阻害剤の、合成用反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
701327-VAR:
701327-1G:4548173331379
701327-BULK:
701327-5G:4548173331386
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)