Merck
701238
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-ニトロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrN2O2
CAS番号:
分子量:
227.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
118-120 °C
官能基
bromo
nitrile
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
InChI Key
RKODNVITKISFKU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
701238-BULK:
701238-VAR:
701238-5G:4548173302546
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)