Merck
701041
Sigma-Aldrich
1-(トリフルオロメチル)シクロヘキサン-1-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11F3O2
CAS番号:
分子量:
196.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
67-73 °C
SMILES記法
OC(=O)C1(CCCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)7(6(12)13)4-2-1-3-5-7/h1-5H2,(H,12,13)
InChI Key
VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
701041-VAR:
701041-250MG:
701041-BULK:
試験成績書(COA)