Merck
700495
Sigma-Aldrich
フェニルアセチル-1-13Cクロリド
99 atom % 13C
別名:
2-フェニルアセチル-1-13Cクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH213COCl
CAS番号:
分子量:
155.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg
密度
1.176 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
InChI Key
VMZCDNSFRSVYKQ-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
700495-VAR:
700495-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)