Merck
700029
Sigma-Aldrich
SIMes-ロイシノール
97%
別名:
1-(S)-ロイシノール-3-(2,4,6-トリメチルフェニル)-3H-イミダゾリウムヘキサフルオロリン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27F6N2OP
分子量:
432.38
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
mp
168-170 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)C[C@@H](CO)[N+]1=CN(CC1)c2c(C)cc(C)cc2C
InChI
1S/C18H29N2O.F6P/c1-13(2)8-17(11-21)19-6-7-20(12-19)18-15(4)9-14(3)10-16(18)5;1-7(2,3,4,5)6/h9-10,12-13,17,21H,6-8,11H2,1-5H3;/q+1;-1/t17-;/m0./s1
InChI Key
NTQWYGMQOMHOQG-LMOVPXPDSA-N
アプリケーション
エノンへのGrignard試薬の共役付加を行うため、銅と共に用いられるキラルNHCです
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
700029-VAR:
700029-250MG:
700029-1G:
700029-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Martin et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(26), 8416-8417 (2006-06-29)
The copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of Grignard reagents to trisubstituted cyclic enones affords enantioenriched all-carbon quaternary centers with up to 96% ee. The chiral ligand is a diaminocarbene, directly generated in situ. The combination of Grignard reagent and diaminocarbene is