Merck
699179
Sigma-Aldrich
4-ピリジニルボロン酸 MIDA エステル
95%
別名:
4-ピリジンボロン酸 MIDA エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BN2O4
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)