Merck
698016
Sigma-Aldrich
2-シアノフェニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
2-(6-メチル-4,8-ジオキソ-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-2-イル)ベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11BN2O4
CAS番号:
分子量:
258.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
207-212 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
InChI Key
RBAKTQMELMUSRQ-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
PHR19091044403BP492
Atenolol ≥98% (TLC), powder
A7655
Atenolol
Atenolol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1909
Atenolol
Atenolol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1044403
Atenolol
Atenolol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP492
Atenolol
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
698016-BULK:
698016-VAR:
698016-1G:4548173297446
698016-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)