スキップする
1044403
USP
アテノロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-4-[2-ヒドロキシ-3-[(1-メチルエチル)アミノ]プロポキシ]ベンゼンアセトアミド, 4-[2′-ヒドロキシ-3′-(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フェニルアセトアミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥52,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O3
CAS番号:
分子量:
266.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥52,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atenolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Atenolol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Atenolol Tablets
  • Atenolol Injection
  • Atenolol Compounded Oral Suspension
  • Atenolol and Chlorthalidone Tablets
  • Atenolol Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Levobunolol Hydrochloride
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1340000BP492A7655
アテノロール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044403
アテノロール
アテノロール European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1340000
アテノロール
アテノロール British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP492
アテノロール
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
API family
atenolol
API family
atenolol
API family
atenolol
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アテノロール
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)