Merck
697370
Sigma-Aldrich
2-[(11bS)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethanamine
kanata purity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22NP
分子量:
355.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
mp
64-70 °C
SMILES記法
NCCP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NP/c25-13-14-26-15-19-11-9-17-5-1-3-7-21(17)23(19)24-20(16-26)12-10-18-6-2-4-8-22(18)24/h1-12H,13-16,25H2
InChI Key
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697370-BULK:
697370-100MG:
697370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)