Merck
697354
Sigma-Aldrich
(Rp)-1-[1(S-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
97%
別名:
(Rp)-1-(1S)-[(2-ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H24FeNP
CAS番号:
分子量:
413.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
131-135 °C
官能基
amine
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m0../s1
InChI Key
DRBVPPSGNFMTKZ-CKUXDGONSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697354-VAR:
697354-100MG:
697354-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.