Merck
697044
Sigma-Aldrich
3-オキソ-3-(2-チエニル)プロピオニトリル
97%
別名:
2-テノイルアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,200
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NOS
CAS番号:
分子量:
151.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
134-138 °C
官能基
ketone
nitrile
SMILES記法
O=C(CC#N)c1cccs1
InChI
1S/C7H5NOS/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI Key
XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
697044-25G:4548173296210
697044-VAR:
697044-BULK:
697044-5G:4548173296227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)