Merck
696595
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1-ナフタレンボロン酸
別名:
(4-ブロモナフタレン-1-イル)ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8BBrO2
CAS番号:
分子量:
250.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
230-260 °C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BBrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6,13-14H
InChI Key
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 鈴木カップリングによる3,5-置換エノンの調製
  • 銅触媒による酸化的クロスカップリング
  • エチニルアリールボロナートのマイクロ波アシスト合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696595-1G:
696595-BULK:
696595-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)