Merck
A94638
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-cyclooctanone
98%
別名:
2-Azacyclooctanone, 2-Azocanone, 2-Oxo-heptamethyleneimine, Enantholactam, Hexahydro-2(1H)-azocinone, Oenantholactam
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,400
¥12,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO
CAS番号:
分子量:
127.18
Beilstein:
108987
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCCN1
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-7/h1-6H2,(H,8,9)
InChI Key
CJYXCQLOZNIMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A94638-10G:
A94638-5G:
A94638-25G:
A94638-VAR:
A94638-1G:
A94638-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conformational energy studies of the growth hormone inhibitor, cyclo (Aha-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys).
F A Momany
Biochemical and biophysical research communications, 95(1), 61-66 (1980-07-16)
Lothar Schwarz et al.
Journal of forensic sciences, 52(3), 649-655 (2007-04-26)
A new method for enhancement of ninhydrin or 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)-treated latent fingerprints on thermal paper will be described. Most thermosensitive surfaces of thermal paper become dark when treated with DFO or ninhydrin petroleum ether (NPB) solution. This effect minimizes contrast
Yan Huang et al.
Journal of biomedical science, 16, 87-87 (2009-09-24)
Stem cell therapy has emerged as a potential therapeutic option for tissue engineering and regenerative medicine, but many issues remain to be resolved, such as the amount of seed cells, committed differentiation and the efficiency. Several previous studies have focused