Merck
696161
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-1H-ピラゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3N3O2
CAS番号:
分子量:
113.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
160-164 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-5-2-3/h1-2H,(H,4,5)
InChI Key
XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696161-BULK:
696161-VAR:
696161-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)