Merck
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-モルホリニル)安息香酸
97%
別名:
4-モルホリノ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,000
¥16,000
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO3
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,000
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
284-289 °C
官能基
carboxylic acid
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
InChI Key
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695432-VAR:
695432-BULK:
695432-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)