Merck
693928
Sigma-Aldrich
イットリウム-ニッケル合金、YNi5
greener alternative
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YNi5
CAS番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Y]
InChI
1S/5Ni.Y
InChI Key
PKGOVESIHDGGOX-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
693928-5G:4548174011034
693928-VAR:
693928-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。