アッセイ
≥94%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +94°, c = 0.5 in chloroform
SMILES記法
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(ccc4ccccc34)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H25OP/c1-34-30-22-20-24-12-8-10-18-28(24)32(30)33-29-19-11-9-13-25(29)21-23-31(33)35(26-14-4-2-5-15-26)27-16-6-3-7-17-27/h2-23H,1H3
InChI Key
KRWTWSSMURUMDE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
オレフィンのパラジウム触媒不斉ヒドロシリル化、アリルエステルのパラジウム触媒還元、ロジウム触媒不斉付加反応、および銅(I)錯体による不斉アミノ化反応に使用されるリガンド。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
693537-VAR:
693537-50MG:
693537-BULK:
693537-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago