Merck
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-テトラフルオロ-N,N-ジメチルエチルアミン
97%
別名:
1,1,2,2-テトラフルオロ-N,N-ジメチルエタンアミン, N,N-ジメチル-1,1,2,2-テトラフルオロエチルアミン, TFEDMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CHF2CF2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
145.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
97%
bp
77 °C/760 mmHg
密度
1.24 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CN(C)C(F)(F)C(F)F
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)