Merck
692131
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-2,6-ビス(ヒドロキシメチル)ピリジン 塩酸塩
97%
別名:
2,6-ビス(ヒドロキシメチル)ピリジン-3-オール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10ClNO3
CAS番号:
分子量:
191.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
142-147 °C
SMILES記法
Cl.OCc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO3.ClH/c9-3-5-1-2-7(11)6(4-10)8-5;/h1-2,9-11H,3-4H2;1H
InChI Key
VHNMNLDSAYYRHC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
692131-VAR:
692131-BULK:
692131-5G:
試験成績書(COA)