Merck
691534
Sigma-Aldrich
4-ニトロインドール-3-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
3-ホルミル-4-ニトロインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6N2O3
CAS番号:
分子量:
190.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
189-193 °C
官能基
aldehyde
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc2[nH]cc(C=O)c12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-5-6-4-10-7-2-1-3-8(9(6)7)11(13)14/h1-5,10H
InChI Key
CGXVTWQTGQAMMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 強力な抗がん免疫修飾剤としての、トリプトファンジオキシゲナーゼの合成に用いる反応物質
  • サクストミンの構造アナログ合成の反応物質
  • 金色蛍光タンパク質に関連する発色団調製の反応物質
  • ブラシニンおよびグラミン誘導体の調製に用いる反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691534-1G:
691534-VAR:
691534-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molesworth, P., P.; et al.
Australian Journal of Chemistry, 63, 813-813 (2010)
Tetrahedron, 46, 6085-6085 (1990)
Prueger, Birgit; Bach, Thorsten.
Synthesis, 7, 1103-1103 (2007)
Yamada, F.; et al.
Heterocycles, 36, 2783-2783 (1993)
Eduard Dolusić et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(15), 5320-5334 (2011-07-06)
Tryptophan catabolism mediated by indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is an important mechanism of peripheral immune tolerance contributing to tumoral immune resistance. IDO inhibition is thus an active area of research in drug development. Recently, our group has shown that tryptophan 2,3-dioxygenase