Merck
689823
Sigma-Aldrich
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
95%
別名:
(S)-3-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
95%
形状
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI Key
OGCCBDIYOAFOGK-QMMMGPOBSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
689823-500MG:
689823-VAR:
689823-100MG:
689823-BULK:
試験成績書(COA)