Merck
689300
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O4
CAS番号:
分子量:
170.12
Beilstein:
168975
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
フォーム
powder
SMILES記法
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689300-BULK:
689300-VAR:
689300-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)