Merck
639036
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BrFN
CAS番号:
分子量:
204.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(F)c(Br)cc1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639036-VAR:
639036-5G:
639036-1G:
639036-BULK:
試験成績書(COA)