安全性情報
688738
Sigma-Aldrich
Basolite®A100
greener alternative
produced by BASF
別名:
MIL-53(Al), テレフタル酸アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5AlO5
分子量:
208.10
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
produced by BASF
品質水準
フォーム
tablet
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
1100-1500 m2/g
粒度分布
31.55 μm (D50)
かさ密度
0.4 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Basolite (TM) A100はMIL-53(Al)としても知られています。超微細孔性の金属骨格(MOF)です。
Basolite® A100は微小孔性金属有機構造体(MOF)で、直径が最大で900 pmの微小孔を有する三次元ネットワークで構成されます。1,4-ベンゼンジカルボン酸塩リガンドによって結合された八面体AlO4(OH)2ユニットを含むことから、MIL-53(Al)と同じ特性を有します。また、1084 m2g-1の高い比表面積と約0.51 cm2g-1の細孔容積を持つ構造体の形成が可能です。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
Basolite (TM) A100は、C8-アルキル芳香族化合物の分離に使用されました。
Basolite®A100は、主にCO2/CH4およびCO2/N2の2成分ガス分離に使用されています。また、気体吸着(水素ガス)やCO2の超臨界吸着にも使用できます。
その他情報
200°C(真空)で再活性化可能
法的情報
Basolite is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
688738-10G:4548173288697
688738-VAR:
688738-500G:4548173288703
688738-100G:4548173288680
688738-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A complete procedure for acidic gas separation by adsorption on MIL-53 (Al)
Heymans N, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 154(1), 93-99 (2012)
MOF-containing mixed-matrix membranes for CO2/CH4 and CO2/N2 binary gas mixture separations
Basu S, et al.
Separation and Purification Technology, 81(1), 31-40 (2011)
A combined computational and experimental study of high pressure and supercritical CO2 adsorption on Basolite MOFs
Deniz E, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 175(1), 34-42 (2013)
Pure and mixed gas adsorption of CH 4 and N 2 on the metal-organic framework Basolite A100 and a novel copper-based 1, 2, 4-triazolyl isophthalate MOF
Mollmer J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(20), 10274-10286 (2012)
Gérard Férey et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (24), 2976-2977 (2004-01-06)
Hydrogen adsorption has been studied in the nanoporous metal-benzenedicarboxylate M(OH)(O2C-C6H4-CO2) (M = Al3+, Cr3+); these solids show a hydrogen storage capacity of 3.8 and 3.1 wt.% respectively when loaded at 77 K under 1.6 MPa.
資料
代表的な金属有機構造体(MOF)であるHKUST-1とZIFについてその特性をご紹介します。
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。