Merck
688517
Sigma-Aldrich
2-クロロキノリン-3-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
207.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
199-240 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
XFSORZYTTCOBFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
キノリン化学に便利なキノリンカルボン酸。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
688517-1G:
688517-VAR:
688517-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 1589-1589 (1989)