Merck
687545
Sigma-Aldrich
1H-ピロール-1-プロピオン酸
97%
別名:
1H-ピロール-1-プロパン酸, 3-ピロリル-1-イル-プロピオン酸, N-(2-カルボキシエチル)ピロール, N-ピロリルプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,600
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
59-64 °C
SMILES記法
OC(=O)CCn1cccc1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-7(10)3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10)
InChI Key
RZJWSGHNRLPGHP-UHFFFAOYSA-N
詳細
1H-Pyrrole-1-propionic acid (COOH-Py) is a pyrrole (Py) derivative that acts as a conductive polymer with an acid functional group that gives an anionic character to the polymeric films. It can be prepared by the hydrolysis of 1-(2-cyanoethyl)pyrrole.[1][2][3]
アプリケーション
COOH-Py forms multi-layered films with gold nanoparticles and nickel oxide, that can be used in biosensor applications.[4] It may also be used in photoacoustic imaging based photothermal therapy.[5] It can also form electropolymerized thin films that find applications as microsensor electrode arrays.[6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687545-1G:
687545-VAR:
687545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Permselective behaviour at overoxidised poly [1-(2-carboxyethyl) pyrrole] films: dopamine versus ascorbate.
Arrigan DWM.
Analytical Communications, 34(9), 241-244 (1997)
Specific immobilization of electropolymerized polypyrrole thin films onto interdigitated microsensor electrode arrays.
Guiseppi-Elie A, et al.
Langmuir, 11(5), 1768-1776 (1995)
Synthesis and characterization of carboxylic acid-functionalized polypyrrole-silica microparticles.
Maeda S, et al.
Macromolecules, 28(8), 2905-2911 (1995)
PEGylated Polypyrrole Nanoparticles Conjugating Gadolinium Chelates for Dual-Modal MRI/Photoacoustic Imaging Guided Photothermal Therapy of Cancer.
Liang X, et al.
Advances in Functional Materials, 25(9), 1451-1462 (2015)
Carboxylic acid-functionalized conductive polypyrrole as a bioactive platform for cell adhesion.
Lee J, et al.
Biomacromolecules, 7(6), 1692-1695 (2006)