Merck
900996
Sigma-Aldrich
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
別名:
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n/D 1.5227
密度
1.0136 g/mL
SMILES記法
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI Key
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine may be used in the preparation of dihydropyrrolo[2′,1′:3,4]pyrazino[2,1-a]isoindolones by reacting with 2-formylbenzoic acids or 2-acetylbenzoic acid via N-acyliminium cation aromatic cyclizations. This product was previously listed as CBR00085.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
182.3 °F
引火点(℃)
83.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900996-VAR:
900996-BULK:
900996-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Convenient syntheses of dihydropyrrolo [2',1':3,4] pyrazino-and dihydropyrrolo [2',1':3,4][1,4] diazepino-[2,1-a] isoindolones.
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43, 2831-2833 (2002)