687162
別名:
Antiarol
687162-5G
¥18,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
132632
3,5-ジメトキシフェノール
194468
3,4-ジメトキシフェノール
M18655
4-メトキシフェノール
A7486
アダパレン
137995
1,2,3-トリメトキシベンゼン
PH002885
2,5-dimethoxyphenol
SML3086
Diclofenac
S842885
2-PHENYL-5-(2,4-XYLYL)-1,4-HYDROQUINONE
T68209
3,4,5-トリメトキシアニリン
I12409
α-イオノン
100
97%
solid
145-149 °C
COc1cc(O)cc(OC)c1OC
1S/C9H12O4/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5,10H,1-3H3
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
有機ビルディングブロック
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
687162-25G: 687162-5G: 687162-BULK: 687162-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
D135550
2,6-ジメトキシフェノール
481556
一塩化ヨウ素
144134
3,5-ジメチルフェノール
D175005
2,6-ジメチルフェノール