Merck
T68209
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリメトキシアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,680
25 G
¥10,900
¥7,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,680
25 G
¥10,900
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2NH2
CAS番号:
分子量:
183.20
Beilstein:
642919
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,10H2,1-3H3
InChI Key
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T68209-5KG:
T68209-BULK:
T68209-VAR:
T68209-25G:
T68209-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Romeo Romagnoli et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103665-103665 (2020-02-23)
A new class of inhibitors of tubulin polymerization based on the 2-alkoxycarbonyl-3-(3',4',5'-trimethoxyanilino)indole molecular skeleton was synthesized and evaluated for antiproliferative activity, inhibition of tubulin polymerization and cell cycle effects. The results presented show that the methoxy substitution and location on
Gina Ambrosio et al.
Scientific reports, 10(1), 4114-4114 (2020-03-07)
Chemical reaction with diazonium molecules has revealed to be a powerful method for the surface chemical modification of graphite, carbon nanotubes and recently also of graphene. Graphene electronic structure modification using diazonium molecules is strongly influenced by graphene growth and